Learn More
Thermo Scientific™ Kits d’extraction pour la méthode QuEChERS Original 2003
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Utilisez les kits d’extraction Thermo Scientific™ QuEChERS pour préparer des matrices d’échantillons complexes telles que les fruits et légumes en vue d’une analyse LC-MS ou GC-MS pour la détection des résidus de pesticides et de médicaments vétérinaires ainsi que des toxines à l’aide de la méthode originale 2003. Nos kits QuEChERS (Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged and Safe) contiennent des sels, des sorbants et des tampons pré-emballés et prêts à l’emploi, conçus pour rationaliser votre flux de travail. Ils permettent d’obtenir d’excellents taux de récupération pour une grande variété d’analytes, de minimiser les risques d’erreur, d’économiser du temps et de l’argent et de fournir des résultats reproductibles de haute qualité.
Les kits d’extraction Thermo Scientific™ pour la méthode QuEChERS originale 2003 permettent de préparer les échantillons de manière simple et efficace. Grâce à nos kits QuEChERS, vous pouvez effectuer en toute confiance des extractions et analyser des échantillons de fruits et légumes pour détecter les résidus de pesticides et d’autres contaminants.
Trois types de kits d’extraction différents sont disponibles pour prendre en charge la méthode QuEChERS originale 2003.
- Sels d’extraction en sachets, sans tubes – pour 10 ou 15 g d’échantillons
- Sels d’extraction en sachets avec tubes de 50 ml – pour 10 ou 15 g d’échantillons
- Sels d’extraction en sachets avec tubes de 50 ml et homogénéisateurs en céramique – pour 10 ou 15 g d’échantillons
À quoi servent les produits chimiques utilisés dans la méthode originale 2003 ?
- Acétonitrile : utilisé pour effectuer une extraction en phase unique sur un échantillon
- MgSO4 anhydre : induit une séparation de phase entre l’eau contenue dans l’échantillon et la couche d’acétonitrile lors de l’étape de séparation liquide-liquide ; élimine l’eau résiduelle de l’échantillon lors de l’étape d’extraction en phase solide dispersive (dSPE)
- NaCl : induit une séparation de phase entre l’eau contenue dans l’échantillon et la couche d’acétonitrile lors de l’étape de séparation liquide-liquide ; élimine l’eau résiduelle de l’échantillon ; réduit les interférences polaires et améliore l’extraction
- PSA : amine primaire/secondaire, permettant d’éliminer les composants de la matrice polaire, les substances co-extraites citriques et les acides gras libres de l’échantillon lors de l’étape d’extraction en phase solide dispersive (dSPE)
Spécification
Spécification
| Description | Kit d’extraction QuEChERS pour méthode originale pour échantillon de 10 g ; 4 g de MgSO4, 1 g de NaCl en sachets ; 50/boîte |
| Type | Kit d’extraction QuEChERS |
| Comprend | Sels en sachets |
| Méthode | Préparation des échantillons QuEChERS pour la méthode originale 2003 |
| Salt Composition | 4 g de MgSO4, 1 g de NaCl |
| Taille de l’échantillon | 10 g d’échantillon |
| Type d’échantillon | Tous |