Learn More
Thermo Scientific™ Kits d’extraction pour la méthode QuEChERS EN 15662
Shop All Thermo Scientific ProductsDescription
Utilisez les kits d’extraction Thermo Scientific™ QuEChERS pour préparer des matrices d’échantillons complexes telles que les fruits et légumes en vue d’une analyse LC-MS ou GC-MS pour la détection des résidus de pesticides et de médicaments vétérinaires ainsi que des toxines à l’aide de la méthode EN 15662. Nos kits QuEChERS (Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged and Safe) contiennent des sels, des sorbants et des tampons pré-emballés et prêts à l’emploi, conçus pour rationaliser votre flux de travail. Ils permettent d’obtenir d’excellents taux de récupération pour une grande variété d’analytes, de minimiser les risques d’erreur, d’économiser du temps et de l’argent et de fournir des résultats reproductibles de haute qualité.
Les kits d’extraction Thermo Scientific™ pour la méthode QuEChERS EN 15662 permettent de préparer les échantillons de manière simple et efficace, d’effectuer en toute confiance des extractions et d’analyser des échantillons de fruits et de légumes pour détecter les résidus de pesticides et autres contaminants.
Trois formats de kit d’extraction différents sont disponibles pour les échantillons de 10 g.
- Sels d’extraction en sachets, sans tubes
- Sels d’extraction en sachets avec tubes de 50 ml
- Sels d’extraction en sachets avec tubes de 50 ml et homogénéisateurs en céramique
À quoi servent les produits chimiques utilisés dans la méthode EN 15662 ?
- Acétonitrile : utilisé pour effectuer une extraction en phase unique sur un échantillon
- MgSO4 anhydre : induit une séparation de phase entre l’eau contenue dans l’échantillon et la couche d’acétonitrile ; élimine l’eau restante de l’échantillon
- NaCl : induit une séparation de phase entre l’eau contenue dans l’échantillon et la couche d’acétonitrile ; élimine l’eau résiduelle de l’échantillon
- Citrate de trisodium : sert de tampon à l’échantillon pour stabiliser le pH
- Citrate de disodium sesquihydraté : sert de tampon à l’échantillon pour stabiliser le pH
- PSA : amine primaire/secondaire, permettant d’éliminer les composants de la matrice polaire, les substances co-extraites citriques et les acides gras libres de l’échantillon
- C18 : élimine les graisses, les stérols et autres interférences apolaires de l’échantillon
- GCB : (noir de carbone graphitisé) élimine le pigment (non recommandé pour une utilisation avec des pesticides planaires)
Specifications
Specifications
| Description | Kit d’extraction QuEChERS pour méthode EN 15662 pour 10 g d’échantillon ; 4 g de MgSO4, 1 g de NaCl, 0,5 g de citrate de sodium sesquihydraté, 1 g de citrate de sodium en sachets ; homogénéisateurs en céramique ; tubes vides de 50 ml ; 50/boîte |
| Type | Kit d’extraction QuEChERS |
| Comprend | Sels en sachets, tubes, homogénéisateurs en céramique |
| Méthode | Préparation des échantillons QuEChERS pour la méthode EN 15662 |
| Salt Composition | 4 g de MgSO4, 1 g de NaCl, 0,5 g de citrate de sodium sesquihydraté, 1 g de citrate de sodium |
| Taille de l’échantillon | 10 g d’échantillon |
| Dimension du tube | 50 ml |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.