Learn More
Thermo Scientific™ Kit de démarrage Qubit™ Food Protection
Simplifiez la quantification de l’ADN grâce à ce kit de démarrage proposé dans le cadre du flux de travail de séquençage de nouvelle génération pour l’authenticité des aliments.
Marque: Thermo Scientific™ A39533
3111.25 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21975" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.54
Informations supplémentaires : Poids : 2.00920kg
Description
Quantifiez rapidement et avec précision l’ADN extrait à l’aide du kit de démarrage Thermo Scientific™ Qubit™ Food Protection. Hautement sensible, ce kit a été conçu pour être utilisé avec le flux de travail de contrôle d’authenticité des aliments NGS Thermo Scientific™.
Le flux de travail de contrôle d’authenticité des aliments NGS Thermo Scientific permet d’identifier les différentes espèces animales (viande ou poisson) et végétales présentes dans les échantillons même les plus complexes, de manière à protéger votre entreprise des risques de fraude alimentaire.
Le kit de démarrage Qubit Food Protection comprend tous les outils dont vous avez besoin pour analyser des réactions à 500 tests, notamment un fluoromètre Qubit 4, des tubes de dosage Qubit et un kit de dosage ADNdb BR Qubit.
L’identification des espèces présentes dans les échantillons alimentaires est essentielle pour garantir l’authenticité, vérifier l’origine et assurer la traçabilité des matières premières. Elle contribue en outre au contrôle qualité des méthodes de manipulation et de nettoyage dans les lignes de production alimentaire.
Le kit de démarrage Qubit Food Protection a été conçu pour mesurer rapidement et précisément la quantité d’ADN. Le fluoromètre Qubit et le kit de dosage ADNdb BR Qubit fonctionnent en parallèle pour quantifier avec précision l’ADN double brin (ADNdb) extrait sur l’échantillon et permettent une dilution de l’ADN selon le volume nécessaire à des fins de test.
Rapidité et précision
- Quantification rapide et extrêmement précise de l’ADN en moins de trois secondes par échantillon
- Stockage des résultats jusqu’à 1 000 échantillons
Simplicité d’utilisation
- Navigation dans le flux de travail en toute simplicité grâce à un grand écran tactile couleur et sophistiqué de 5,7 pouces
- L’affichage graphique indique lorsque les échantillons se trouvent dans la plage étendue ou en dehors de la plage, tandis que le calculateur de réactifs embarqué génère rapidement les instructions de préparation de la solution de travail Qubit
- Permet un gain de place sur la paillasse : grâce à une conception soignée, le fluoromètre Qubit 4 n’occupe qu’une place infime sur la paillasse.
- Exporte les données sur une clé USB ou directement sur votre ordinateur via un câble USB
Flexibilité
- Permet de personnaliser le fluoromètre Qubit avec les dosages les plus fréquemment réalisés, d’ajouter de nouveaux dosages ou même de créer vos propres dosages avec le logiciel et l’outil Web MyQubit
- Vous permet de choisir votre langue (anglais, français, espagnol, italien, allemand, chinois simplifié et japonais)
Mesures d’échantillons uniques
Ce fluoromètre convivial est associé à une procédure de dosage simple et rapide qui repose sur un simple format de type mélange et lecture. Les calculs et les réglages sont automatiquement effectués par l’instrument.
Le kit de démarrage comprend les éléments suivants :
- Un fluoromètre Qubit 4
- Un kit de dosage Qubit (jeu de 500)
- Un kit de dosage ADNdb BR Qubit, 500 dosages
Spécification
2°C à 8°C | |
Séquençage | |
1 kit |
Kit de démarrage Qubit Food Protection | |
Kit de démarrage de sécurité alimentaire |