Learn More
Invitrogen™ Qubit™ Fluorometer International Power Supply
Le module d'alimentation international du fluoromètre Qubit est conçu pour être utilisé avec le fluoromètre Qubit 3 ou Qubit 4.
Marque: Invitrogen™ A36204
Description
Le module d'alimentation international du fluoromètre Qubit est conçu pour être utilisé avec le fluoromètre Qubit 3 ou Qubit 4. Cette alimentation électrique ne doit pas être utilisée avec le fluoromètre d'origine ou le fluoromètre Qubit 2.0. Le produit comprend un cordon d'alimentation et quatre adaptateurs interchangeables et permet de brancher le Qubit dans des prises partout dans le monde.
Spécification
Qubit™ | |
Alimentation électrique | |
Fluoromètre Qubit 3, fluoromètre Qubit 4 |
Température ambiante | |
1 each |