Learn More
Invitrogen™ Qubit™ Flex Starter Packages
Mesurez simultanément la fluorescence et réduisez la variabilité du dosage grâce aux kits de démarrage Qubit Flex NGS et Flex Quantitation, qui offrent une quantification très précise de l’ADN, de l’ARN, du microARN et des protéines à l’aide du fluoromètre Qubit Flex.
Marque:  Invitrogen™ Q45893
5694.30 EUR valable jusqu'au 2025-06-30
Utilisez le code promo "24108" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 16488283
  • 7030.00€ / 1 pièce
Prenez soin de vos progrès
Utilisez le code promo 24108 lors de la validation de la commande
Voir les promotions disponibles
Il en reste null
Expédition estimée: 25-06-2025
Ajouter au panier
Description
Afficher plus
Spécification
Spécification
1 à 20 µl
LED bleue (max 460–480 nm), LED rouge (max 620–640 nm)
Kit de démarrage NGS
1 kit
Fluorimètre Qubit™ Flex, cordon d’alimentation Qubit™ Flex, clé Wi-Fi, kit de dosage Qubit™ 1X dsDNA HS, barrettes de tubes de dosage Qubit™ Flex
Qubit™
Quantification de l’ADN, quantification de l’ARN, quantification des micro-ARN, évaluation quantitative des protéines
FDS
Documents Certificats
Voir les accessoires
Accessoires et services
Accessoires facultatif
Nom du produit
Invitrogen™ Qubit™ Flex Starter Packages > Qubit™ Flex NGS Starter Kit