Learn More
Invitrogen™ Réservoirs de dosage Qubit™
Réservoirs qui facilitent la répétition de plusieurs canaux de réactifs Qubit™.
Marque: Invitrogen™ Q33253
162.93 EUR valable jusqu'au 2024-09-27
Utilisez le code promo "21650" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: SE.15
Informations supplémentaires : Poids : 0.25000kg
Description
- Facilite le pipetage multi-canaux répété des réactifs Qubit™ dans les bandes à tubes de dosage Qubit™ Flex
- À utiliser avec le fluoromètre Qubit™ Flex
Spécification
Fluorimètre Qubit Flex | |
Quantification de l’ADN, de l’ARN ou des protéines |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.