Learn More
Invitrogen™ Qubit and Quant-it Assay Kit Standards
Réalisez une quantification précise des échantillons d’ADNdb ou d’ARN grâce aux étalons d’acides nucléiques Qubit indépendants.
Marque: Invitrogen™ Q33236
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Réalisez une quantification précise des échantillons d’ADNdb ou d’ARN grâce aux étalons d’acides nucléiques Qubit indépendants. Les étalons Qubit peuvent être utilisés conjointement avec différents kits de dosage d’acide nucléique Qubit ou Quant-iT. Ces étalons offrent également des versions indépendantes des étalons du kit pour effectuer des dosages supplémentaires.
Étalons de dosage Qubit 1X dsDNA HS Lambda et Qubit 1X dsDNA BRLes étalons de dosage Qbit 1X dsDNA HS Lambda peuvent être utilisés avec les kits de dosage Qubit 1X dsDNA HS ou Qubit dsDNA HS. Les étalons Qubit 1X dsDNA BR (large plage) peuvent être utilisés avec les kits de dosage Qubit 1X dsDNA BR ou les kits de dosage Qubit dsDNA BR.
Étalon d’ARN pour dosage Qubit d’ARN XR
L’étalon d’ARN XR Qubit peut être utilisé avec le kit de dosage Qubit ARN XR ou le kit de dosage Quant-iT ARN XR. Il est fourni à la même concentration que l’étalon d’ARN de concentration la plus élevée dans le kit de dosage d’ARN XR Quant-iT et est peut être dilué dans la série d’étalons. Cet étalon ne peut pas être utilisé comme remplacement de l’étalon large et / ou structurée dans le dosage Qubit RNA IQ.
Étalons de dosage Qubit RNA IQ
Les étalons de dosage Qubit RNA IQ sont conçus pour être utilisés avec le kit de dosage Qubit RNA IQ. Des quantités suffisantes de l’étalon d’ARN petit, grand et/ou structuré sont fournies pour générer une courbe d’étalonnage QI pour un maximum de 500 échantillons. Les étalons d’ARN QI sont conçus pour mesurer la dégradation de l’ARN et ne sont pas interchangeables avec d’autres étalons de dosages de quantification de l’ARN, y compris les kits de dosage Qubit RNA HS, BR ou XR.
Remarque : Utilisez des tubes de PCR à paroi fine, transparents, de 0,5 ml (n° cat. Q32856) pour le fluoromètre Qubit 4 et 8 barrettes de tubes de 200 µl (réf. Q33252) pour le fluorimètre Qubit Flex.
Spécification
8 000 ng/μl | |
Qubit | |
Glace carbonique |
Fluoromètre Qubit ou lecteur de microplaques à fluorescence | |
Étalon d’ARN Qubit XR |