Learn More
Invitrogen™ Qubit™ 4 Starter Packages, with WiFi
GREENER_CHOICE
Quantifiez avec précision les protéines, l’ADNdb et l’ARN avec les kits de démarrage Qubit 4 Protein BR, Quantitation, NGS et RNA IQ, contenant un colorant fluorescent qui émet un signal uniquement lorsqu’il est lié à sa molécule cible, ce qui minimise l’effet des contaminants.
Marque:  Invitrogen™ A51292
3098.25 EUR valable jusqu'au 2025-03-28
Utilisez le code promo "24107" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 17671546
  • 4020.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 28-03-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Afficher plus
Spécification
Spécification
Fluorescence
Qubit™
Moins de déchets
Fluorimètre Qubit 4
Kit de démarrage Qubit 4 Protein Broad Range
1 kit
Nom du produit
Invitrogen™ Qubit™ 4 Starter Packages, with WiFi > Kit de démarrage Qubit™ 4 Protein BR