Learn More
Invitrogen™ Kit de démarrage Qubit™ 3.0 NGS
Description
Le fluorimètre Qubit 3.0 permet de mesurer avec précision l’ADN, l’ARN et les protéines grâce aux tests de quantification Qubit par fluorescence extrêmement sensibles. Les colorants fluorescents utilisés dans ces tests émettent des signaux uniquement lorsqu’ils sont liés à des molécules cibles spécifiques, même à faibles concentrations, minimisant ainsi les effets des contaminants, notamment de l’ADN ou de l’ARN dégradé. La conception intégrée de l’instrument et des tests se traduit par une analyse quantitative, qui est nettement plus sensible que l’absorption dans les UV, ce qui rend ce système essentiel pour l’analyse quantitative d’échantillons précieux (échantillons rares, difficiles à purifier ou onéreux à acquérir ou préparer) ou des échantillons pour des applications “délicates” (échantillons pour des tests en aval qui sont extrêmement sensibles aux conditions).
Caractéristiques du fluorimètre Qubit 3.0
- Le processeur double cœur puissant quantifie rapidement et précisément l’ADN, l’ARN et les protéines en moins de 5 secondes par échantillon
- Utilise des échantillons d’un volume aussi faible que 1 μl jusqu’à 20 μl
- Stocke jusqu’à 1000 résultats d’échantillons
- Grand écran tactile couleur ultra sophistiqué de 5.7 pouces pour une navigation aisée dans le flux de travaux
- Possibilité de personnaliser le fluorimètre Qubit avec les tests fréquemment réalisés, d’ajouter de nouveaux tests, ou même de créer des tests personnalisés avec le logiciel MyQubit et l’outil Web
- Faible encombrement permettant de gagner de l’espace sur la paillasse
- Les options de langue incluent l’anglais, le français, l’espagnol, l’allemand, le chinois simplifié et le japonais
- Système d’exploitation basé sur Android
Certifications
Electromagnetic CE certification
Spécification
Spécification
| Type de détecteur | Photodiodes, fonction de mesure de 300 à 1000 nm |
| Comprend | Fluorimètre Qubit 3.0 (n° fab. Q33216) ; Tubes de dosage Qubit, boîte de 500 (n° fab. Q32856) ; Kit de dosage Qubit dsDNA HS, 500 dosages (n° fab. Q32854) |
| Excitation Wavelength | Bleu : 430 à 495 nm, rouge : 600 à 645 nm |
| Type d’affichage | Écran tactile |
| Plage dynamique | Cinq ordres de grandeur |
| Longueur d’onde d’émission | Vert : 510 à 580 nm, rouge : 665 à 720 nm |
| Lampe | LED bleue (max. ∽470 nm), LED rouge (max. ∽635 nm) |
| Mémoire | Instrument : 1000 échantillons, USB : 4 Go |
| Durée de traitement | ≤5 s/échantillon |
| Dimensions (L x l x H) | 10 × 5.4 × 2.2 po (25 × 13.6 × 5.5 cm) |
| Afficher plus |