Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tubulure de quartz
Manufactured by fusing naturally occurring crystalline silica
14.32€ - 193.97€
Spécification
Type de produit | Tubulure de quartz fondu |
---|---|
Matériau | Quartz fondu |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) externe | Longueur totale (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) externe | Longueur totale (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15411797
|
Thermo Scientific Chemicals
042272.VB |
12 mm | 122 cm | N/A | |||||
15451797
|
Thermo Scientific Chemicals
042274.VB |
25 mm | 122 cm | N/A | |||||
15429189
|
Thermo Scientific Chemicals
042275.BV |
6,35 mm | 30,4 cm |
14.32€
30cm |
Expédition estimée: 30-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15439189
|
Thermo Scientific Chemicals
042275.VB |
6,35 mm | 122 cm |
21.81€
120cm |
Expédition estimée: 30-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15459189
|
Thermo Scientific Chemicals
042276.VB |
12,7 mm | 30,4 cm |
34.62€
120cm |
Expédition estimée: 30-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15479189
|
Thermo Scientific Chemicals
043645.VB |
19 mm | 122 cm |
193.97€
120cm |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Tubulure de quartz fondu | |
Quartz fondu |