Learn More
Hellma™ Ultra-micro cellules d’absorption en quartz Suprasil
257.04€ - 744.00€
Spécification
Type | Ultra-micro cellule d’absorption |
---|---|
Matériau | Suprasil quartz |
Largeur (métrique) | 12,5mm |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10648972
|
Hellma™
105-201-15-40 |
0,7 à 5 μl |
528.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10446491
|
Hellma™
105-251-15-40 |
100 μl |
744.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11756214
|
Hellma™
105-200-15-40 |
300 μL | N/A | ||||||
Description
Cuve fluorescence haute précision• 3 ou 4 faces claires
• Volume 12 à 3500μL
• Cuve verre optique spécial ,OS ou quartz suprasil ,QS, trajet optique 10mm
• Cuves haute précision à 3 ou 4 faces claires pour mesures de fluorescence
• S'adaptent à tous les supports pour cuve carrée standard, dimensions externes: 12,5 x 12,5mm, hauteur 45 mm
• Type 105.250 - 105.252: cuves micro, cuve quartz, Suprasil QS, avec bouchon polyéthylène. 3 fenêtres, 2 hauteurs de faisceau disponibles, Z = 8,5 ou Z = 15mm, selon votre fluorimètre. 3 faces claires.
Spécification
Ultra-micro cellule d’absorption | |
Suprasil quartz | |
12,5mm |