Learn More
Hellma™ Micro-cuve avec couvercle, OS
Click to view available options
Capacité (métrique):
0,7 mL
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Très haute stabilité de la température et résistance chimique grâce au collage thermique des composants individuels
- P × l × H : 12,5 x 12,5 x 45 mm
Spécification
Spécification
| Type | Micro cellules |
| Description | Parois latérales et base transparentes |
| Capacité (métrique) | 0,7 mL |
| Matériau | Verre optique spécial OS |
| Matériau du bouchon | PTFE |
| Longueur (métrique) | 12,5 mm |
| Largeur (métrique) intérieure | 2 mm |
| Comprend | Avec couvercle en PTFE |
| Quantité | 1/boîte |
| Longueur du trajet optique | 10 mm |
| Afficher plus |