Learn More
Hellma™ Cuves de fluorescence en quartz Suprasil
Code produit. 13312310
Click to view available options
Hauteur (métrique):
40mm
45 mm
49,5mm
56mm
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
Code produit. 13312310
Marque: Hellma™ 2211040
Il en reste null
Spécification
Type Cellule de fluorescence
Capacité (métrique) 3500 μl
Matériau Suprasil quartz
Largeur (métrique) intérieure 10 mm
Quantité 1/boîte
Longueur du trajet optique 10 x 10 mm
Hauteur (métrique) 40mm
Largeur (métrique) 12,5mm