Learn More
Hellma™ Cuves de fluorescence en quartz Suprasil
Code produit. 11786234
Click to view available options
Hauteur (métrique):
40mm
45 mm
49,5mm
56mm
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
Code produit. 11786234
Marque: Hellma™ 109004F1040
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Spécification
Type Fluorescence Cell
Capacité (métrique) 1500 μl
Matériau Quartz Suprasil
Largeur (métrique) intérieure 4mm
Quantité 2/boîte
Longueur du trajet optique 10 x 4 mm
Hauteur (métrique) 45 mm
Largeur (métrique) 12.5 mm
À utiliser avec (application) Agitateurs magnétiques