Learn More
Hellma™ Cellules d’absorption en quartz Suprasil™
Grâce à leur stabilité, à leur précision et à leur fiabilité maximales lorsqu’elles sont utilisées pour les mesures d’absorbance, les cuves Hellma fonctionnent exceptionnellement bien dans un large éventail de zones du laboratoire.
Marque: Hellma™ 119-10-40
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
Cellule d’absorption | |
Suprasil quartz | |
1Each | |
De 200 à 2500 nm | |
12,5mm |
3,5 ml | |
9,5mm | |
10 mm | |
49,5mm | |
Pour agitateurs magnétiques |