Learn More
Hellma™ Cuves d’absorption en quartz Suprasil
Marque:  Hellma™ 220-10-40
Code produit. 12075550
  • 364.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 20-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Spécification
Cellule d’absorption
Suprasil quartz
1/boîte
40 mm
3500 μl
9,5mm
10 mm
12,5mm