Learn More
Thermo Scientific Chemicals Couvercle pour creuset en quartz fondu
Code produit. 15442357
Click to view available options
Capacité (métrique):
30mL
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15442357
Marque: Thermo Scientific Chemicals 045555.KG
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Quartz fondu
Matériau Quartz
Capacité (métrique) 30mL
Diamètre (métrique) externe 48mm