Learn More
Hellma™ Microplaque en verre de quartz
Click to view available options
Couleur:
Noir
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Base des puits extrêmement uniforme – inférieure à la longueur d’onde de la lumière
- Chaque puits est complètement étanche
- Utilisable jusqu’à 900 C
- Idéale pour une réutilisation – forte et durable
- Peut être autoclavée et nettoyée rapidement sans altération de la surface
- Base en verre de quartz synthétique noir
- Capacité : 96 puits
Spécification
Spécification
| Format | Étalon |
| Array | 8 x 12 |
| Autoclavable | Autoclavables |
| Couleur | Noir |
| Type de produit | Microplaque |
| Matériau | Verre de quartz, Verre de quartz synthétique |
| Volume (métrique) du puits | 300 μl |
| Nbre de puits | 96 |
| Stabilité thermique max. | 900deg;C |
| Quantité | À l’unité |
| Afficher plus |