Learn More
Hellma™ Cuves à circulation en quartz UV lointain
Marque: Hellma™ 170-000-2-40
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Cuve à circulation Quartz Suprasil QS• Trajet optique 0,1 à 10mm
• Volume 6,2μL à 1500μL
• Cuve pour utilisation avec pompe péristaltique mono et bidirectionnelle
• Cuves avec raccords lisses pour tube φ int. 3,5mm
• Cuve avec raccords vissants M 6 x1
• Hauteur faisceau optique Z = 8,5 ou 15mm
• S'adapte dans tous les porte-cuves standard
• Trajet optique 0,1 à 10mm
• L x P x H ext.: 12,5 x 12,5 x 45mm
• Cuve quartz QS Z=15mm
• Cuve quartz QS Z=8,5mm
• Inclus avec tube PTFE FEP φ int/ext 1,1/1,9mm long. 500mm.
Spécification
Cellule à flux UV lointain | |
Quartz | |
2 mm |