Learn More
Thermo Scientific Chemicals Lames de microscope en quartz
Click to view available options
Quantité:
1 de chaque
5 de chaque
Dimensions (L x l):
25,4 mm
25,4 x 25,4 mm
Conditionnement:
1 pièce
5 pièces
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
- Couvrez les lames à utiliser avec les lames de quartz de microscope
Spécification
Spécification
| Épaisseur (métrique) | de 0,15 à 0,25 mm |
| Description | Couvrer les lames à utiliser avec les lames de quartz de microscope |
| Diamètre (métrique) | 25,4mm |
| Quantité | 1 de chaque |
| Dimensions (L x l) | 25,4 mm |