Learn More
Applied Biosystems™ Tampon d’isolement QuantStudio™ Absolute Q™
Le tampon d’isolement QuantStudio Absolute Q est destiné à compléter les matériaux fournis dans le kit de plaques QuantStudio Absolute Q MAP16.
Marque: Applied Biosystems™ a52730
47.50 EUR valable jusqu'au 2025-03-29
Utilisez le code promo "24111" pour bénéficier de cette offre.
Alert:
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 24111
Description
- Le tampon d’isolement QuantStudio Absolute Q est un composant du kit de plaques QuantStudio Absolute Q MAP16 (A52865).
- Ce tampon est destiné à compléter les matériaux fournis dans le kit de plaques pour les clients nécessitant des matériaux supplémentaires.
- À utiliser dans le flux de travail du système de PCR numérique QuantStudio Absolute Q pour faciliter la répartition des échantillons dans les puits de réaction de la plaque MAP16.
Spécification
Amorce-sonde | |
QuantStudio™ | |
Température ambiante | |
Kit de plaques QuantStudio Absolute Q MAP16 |
Système de PCR numérique QuantStudio™ Absolute Q™ | |
3 mL | |
PCR numérique (dPCR) | |
3 mL |
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Plus de découvertes, moins de coûts
Offre prolongée - jusqu'au 28 marsCode promotionnel: 24111Expire: 2025-03-28
Nouvelle offre Économisez maintenant
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic