Learn More
Applied Biosystems™ QuantStudio™ 7 Pro Real-Time PCR System, AB Assurance extended warranty, SmartStart, 384-well
Tous les produits Applied Biosystems Produits
Click to view available options
:
Température ambiante
Description
- Ajoute des fonctionnalités intelligentes innovantes au flux de travail PCR en temps réel (qPCR), le tout dans un format compact
- Le système QuantStudio 7 Pro offre une reproductibilité exceptionnelle avec une variation minimale entre les puits et entre les instruments
- Conçu pour une simplicité d’utilisation optimale, le système offre une haute qualité, un haut débit et une excellente fiabilité
- Fonctionnement mains libres facile et pratique grâce à l’authentification par reconnaissance faciale et aux commandes vocales
- Réduction des erreurs et des entrées manuelles grâce au flux de travail qPCR intelligent et aux plaques d’essai TaqMan avec RFID
- Gains d’espace grâce à un faible encombrement et à un véritable fonctionnement autonome ; configuration, démarrage, surveillance et analyse directement sur l’écran tactile
- Compatible avec plus de 8 millions de dosages TaqMan pour les expériences d’expression génétique, de variation génétique, de régulation génétique ou d’expression protéique
- Une expérience utilisateur optimale pour les chercheurs qui souhaitent travailler plus intelligemment en laboratoire
- Le pack comprend le système PCR en temps réel QuantStudio 7™ Pro, SmartSmart Orientation™ et une extension de garantie d’un an
- La garantie inclut une couverture de service complète et une visite de maintenance planifiée
Garantie
1 an d’extension
Spécification
Spécification
| Format des blocs | Interchangeable |
| Contenu et stockage | Système PCR en temps réel QuantStudio™ 7 Pro (bloc de 384 puits, 0,02 ml), garantie prolongée d’un an et orientation SmartStart™ |
| À utiliser avec (équipement) | Thermocycleurs en temps réel |
| Gamme de produits | QuantStudio |
| Type d’affichage | Écran tactile couleur de 12 po |
| Concept écologique | Efficacité énergétique, moins de ressources utilisées et moins de déchets |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Description | QuantStudio 7 Pro |
| Quantité | 1 package |
Usage exclusivement réservé à la recherche