Learn More
Applied Biosystems™ Kit QuantStudio 7 Flex
Offre la fiabilité, la sensibilité et la précision éprouvées du système Applied Biosystems ViiA 7 dans une nouvelle conception industrielle. Le système QuantStudio 7 Flex a été optimisé pour permettre la plus large gamme d’applications de PCR quantitative, avec des colorants, des formats et des options d’automatisation supplémentaires.
Marque:  Applied Biosystems™ A27175
Code nomenclature Nacres: NC.21
Informations supplémentaires : Poids : 24.92000kg Transport : UN number : 3481 Chem class : 9
Code produit. 15721168
  • 100090.25€ / 1 pièce
Expédition estimée: 23-09-2024
pour voir le stock disponible 
Description
Description
  • Le prix abordable vous permet d’obtenir un instrument de haute performance avec un investissement initial minimal en capitaux
  • Compatible avec plus de 8 millions de dosages TaqMan™ pour les expériences d’expression génétique, de variation génétique, de régulation génétique ou d’expression protéique
  • La conception intelligente de la plateforme QuantStudio™ associée à la fiabilité et à la précision des instruments Applied Biosystems™
  • Logiciel facile à utiliser, écran tactile réactif et échange de blocs sans effort sans aucun outil nécessaire
  • Le système QuantStudio™ 6 Flex prend en charge la polyvalence des 4 blocs interchangeables
Spécification
Spécification
PC (ordinateur portable)
96
54,7 cm
Garantie fabricant de 1 an + 3 ans de réparation et maintenance sur site (avec 1 maintenance programmée/an)
4°C à 99,9°C
96 puits FAST, 6,5°C/s
Lampe pour système Optiflex
FAM™, SYBR™ Green, VIC™, JOE™, HEX™, TET™, ABY™, NED™, TAMRA™, Cy™3, JUN™, ROX™, Texas Red™, Mustang Purple™, Cy™5, LIZ™, Cy™5.5
FAST à 96 puits
0,25°C
Écran tactile
33,8 cm
52,5 cm
QuantStudio 7 Flex
6,0°C/s (96 puits FAST)
0,1 ml (96 puits FAST)
38 kg