Learn More
Applied Biosystems™ Kit QuantStudio 7 Flex
Code produit. 15701178 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Click to view available options
Contenu et stockage:
PC (ordinateur portable)
PC (tour)
Configurations des blocs:
384 puits
96 puits
Carte d’essai TaqMan
FAST à 96 puits
Garantie:
Garantie fabricant de 1 an + 1 an de réparation et maintenance sur site (avec 1 maintenance programmée/an)
Garantie fabricant de 1 an + 3 ans de réparation et maintenance sur site (avec 1 maintenance programmée/an)
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 15701178
Marque: Applied Biosystems™ A27185
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Offre la fiabilité, la sensibilité et la précision éprouvées du système Applied Biosystems ViiA 7 dans une nouvelle conception industrielle. Le système QuantStudio 7 Flex a été optimisé pour permettre la plus large gamme d’applications de PCR quantitative, avec des colorants, des formats et des options d’automatisation supplémentaires.
  • Le prix abordable vous permet d’obtenir un instrument de haute performance avec un investissement initial minimal en capitaux
  • Compatible avec plus de 8 millions de dosages TaqMan™ pour les expériences d’expression génétique, de variation génétique, de régulation génétique ou d’expression protéique
  • La conception intelligente de la plateforme QuantStudio™ associée à la fiabilité et à la précision des instruments Applied Biosystems™
  • Logiciel facile à utiliser, écran tactile réactif et échange de blocs sans effort sans aucun outil nécessaire
  • Le système QuantStudio™ 6 Flex prend en charge la polyvalence des 4 blocs interchangeables
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage PC (ordinateur portable)
Uniformité thermique 0,25°C
Capacité 96
Type d’affichage Écran tactile
Hauteur (métrique) 54,7 cm
Largeur (métrique) 33,8 cm
Garantie Garantie fabricant de 1 an + 1 an de réparation et maintenance sur site (avec 1 maintenance programmée/an)
Profondeur (métrique) 52,5 cm
Gamme de températures 4°C à 99,9°C
Description QuantStudio 7 Flex
Vitesse d’échauffement max. (bloc thermique) 96 puits FAST, 6,5°C/s
Vitesse de refroidissement max. 6,0°C/s (96 puits FAST)
Excitation Excitation 455 - 672 nm, émission 505 - 723 nm
Volume (métrique) d’échantillon de bloc thermique 0,1 ml (96 puits FAST)
Colorants pré-étalonnés FAM™, SYBR™ Green, VIC™, JOE™, HEX™, TET™, ABY™, NED™, TAMRA™, Cy™3, JUN™, ROX™, Texas Red™, Mustang Purple™, Cy™5, LIZ™, Cy™5.5
Poids 38 kg
Configurations des blocs FAST à 96 puits