Learn More
Applied Biosystems™ QuantStudio™ 6 Pro Real-Time PCR System, AB Assurance extended warranty, SmartStart, 96-well, 0.2 mL
Tous les produits Applied Biosystems Produits
Click to view available options
Quantité:
1 system
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Fonctionnement mains libres facile et pratique grâce à l’authentification par reconnaissance faciale et aux commandes vocales
- Réduction des erreurs et des entrées manuelles grâce au flux de travail qPCR intelligent et aux plaques d’essai TaqMan avec RFID
- Gains d’espace grâce à un faible encombrement et à un véritable fonctionnement autonome ; configurez, démarrez, surveillez et analysez directement sur l’écran tactile
- Compatible avec plus de 8 millions de dosages TaqMan pour les expériences d’expression génétique, de variation génétique, de régulation génétique ou d’expression protéique
- L’orientation SmartStart permet aux utilisateurs de démarrer rapidement, de les connecter à leur réseau local et de les aider à choisir les réactifs / consommables appropriés
- Garantie AB Assurance prolongée de 1 an, comprenant une couverture de service complète et une visite de maintenance planifiée
- Les plans d’entretien optimisent le temps de disponibilité du système grâce au délai de réparation rapide par des ingénieurs d’entretien sur site (IES) formés par le fabricant et certifiés
- Lors de la maintenance annuelle, l’IES mettra à jour le logiciel si nécessaire, nettoiera, lubrifiera et alignera les pièces et systèmes optiques concernés, les tests fonctionnels ainsi que les tâches de documentation, les résultats et les bilans
Spécification
Spécification
| Format des blocs | Interchangeable |
| Contenu et stockage | Système PCR en temps réel QuantStudio 6 Pro, bloc de 96 puits, 0,2 ml, ordinateur de bureau |
| Gamme de produits | QuantStudio |
| Type d’affichage | Écran tactile couleur de 12 po |
| Concept écologique | Efficacité énergétique, moins de ressources utilisées et moins de déchets |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Quantité | 1 system |
Usage exclusivement réservé à la recherche