Learn More
Applied Biosystems™ QuantStudio 6 PRO 0.2mL, 96-well package
GREENER_CHOICE
Code produit. p-7161535 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Click to view available options
Garantie:
Garantie fabricant de 1 an + 1 an de réparation et maintenance sur site (avec 1 maintenance programmée/an)
Conditionnement:
1 pièce
Contenu et stockage:
PC (ordinateur portable)
PC (tour)
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 16267631
Marque: Applied Biosystems™ A44288
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Le système de PCR en temps réel Applied Biosystems QuantStudio 6 Pro ajoute des fonctionnalités intelligentes et innovantes au flux de travaux PCR en temps réel (qPCR), le tout dans un format compact. Avec authentification faciale, commandes vocales, aide intelligente Smart Help, multiplexage, blocs interchangeables motorisés, flux de travail simplifié, logiciel intuitif et interface tactile capacitive de grande taille.
Le système de PCR en temps réel Applied Biosystems QuantStudio 6 PRO dispose de toutes les fonctionnalités du système QS6 FLEX, avec des fonctionnalités intelligentes supplémentaires pour offrir une expérience de flux de travail intelligente et innovante pour les évolutions de vos laboratoires, notamment :
  • Authentification faciale ; Connexion et accès à votre profil personnel en mains libres
  • Fonctionnement mains libres ; Effectuez des opérations de base à l’aide de commandes vocales
  • Flux de travail avec plaques intelligentes d’identification par radiofréquence (RFID) ; 2 lecteurs RFID intégrés pour détecter et décoder les plaques intelligentes Applied Biosystems™ TaqMan™
  • Aide intelligente Smart Help ; Résolution plus rapide et plus efficace des problèmes liés aux instruments et aux applications
  • Assistance intelligente Smart Remote ; Un outil de collaboration audio/vidéo en temps réel et un outil de support de bureau à distance avancé qui réduit les temps d’indisponibilité des instruments de quelques jours à quelques minutes
  • Reproductibilité exceptionnelle avec une variation minimale entre les puits et entre les instruments.
  • Conçu pour une simplicité d’utilisation optimale, le système offre une qualité élevée, une excellente fiabilité et une expérience utilisateur optimale pour les chercheurs qui souhaitent travailler plus intelligemment au laboratoire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format des blocs Interchangeable
Format Plaque 96 puits
À utiliser avec (équipement) Système QuantStudio™, ViiA™ 6
Gamme de produits QuantStudio™ 6 PRO
Type d’affichage Écran tactile
Concept écologique Efficacité énergétique, moins de ressources utilisées et moins de déchets
Garantie Garantie fabricant de 1 an + 1 an de réparation et maintenance sur site (avec 1 maintenance programmée/an)