Learn More
Applied Biosystems™ Kit QuantStudio 5
Code produit. 15711238 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Click to view available options
Contenu et stockage:
PC (ordinateur portable)
PC (tour)
Pas de PC
Configurations des blocs:
384 puits
96 puits
FAST à 96 puits
Garantie:
Garantie fabricant de 1 an + 1 an de réparation et maintenance sur site (avec 1 maintenance programmée/an)
Garantie fabricant de 1 an + 1 an d’extension de garantie (1 maintenance programmée)
Garantie fabricant de 1 an + 1 ans d’extension de garantie (pas de maintenance programmée)
Garantie fabricant de 1 an + 3 ans de réparation et maintenance sur site (avec 1 maintenance programmée/an)
Garantie fabricant de 1 an + 3 ans de réparation et maintenance sur site (pas de maintenance programmée)
Garantie fabricant de 1 an + 3 ans d’extension de garantie (avec 1 maintenance programmée/an)
Garantie fabricant de 1 an + 3 ans d’extension de garantie (pas de maintenance programmée)
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 15711238
Marque: Applied Biosystems™ A30760
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Grâce aux fonctions de sécurité intégrées, aux flux de travail verrouillés, à la gestion des comptes utilisateur et aux options d’analyse sur bureau ou navigateur Web, le système de PCR en temps réel QuantStudio 5 vous permet de vous connecter à vos données plus facilement que jamais et offre des performances et une qualité irréprochables.
Le système de PCR en temps réel QuantStudio 5 est disponible à partir de l’ETR sous forme de kits avec :
  • Blocs thermiques à 96 puits : blocs thermiques de 0,1 ml ou 0,2 ml ou blocs thermiques à 384 puits
  • Formation SmartStart Orientation d’une demi-journée ou d’une journée complète
  • Sans PC en tant qu’unité autonome avec écran tactile ou ordinateur portable ou tour supplémentaire pour répondre aux besoins des laboratoires
  • Sélection d’une couverture de garantie supplémentaire en fonction des besoins des utilisateurs
Caractéristiques principales :
  • Accédez, analysez et partagez des données à tout moment, n’importe où— Surveillez à distance vos cycles, analysez des ensembles de données sophistiqués en quelques minutes, stockez des données dans un espace sécurisé et partagez des résultats en ligne avec vos collègues dans les établissements et dans le monde entier, grâce au logiciel basé sur navigateur Web. Surveillez vos cycles en temps réel à partir d’un appareil mobile grâce à l’application mobile Instrument Connect.
  • Obtenez des résultats fiables— Détectez des différences de quantité cible de seulement 1,5 fois dans les réactions uniplexes et obtenez 10 échelles dynamiques linéaires.
  • Établissez facilement des procédures d’exploitation standard et de conformité— Les modèles de protocole verrouillés, le retour de contrôle de la qualité (CQ) en cours d’exécution et la traçabilité du CQ des consommables offrent un meilleur contrôle des données expérimentales. L’exportation dans le langage RDML (Real-Time PCR Data Markup Language) est disponible pour la compatibilité avec les directives MIQE.
  • Permet un gain de temps précieux— 6 zones de température indépendantes pour exécuter plusieurs expériences simultanément. Un cycle thermique rapide est également disponible et permet d’obtenir des résultats en moins de 30 minutes.
  • Démarrage rapide— L’instrument est étalonné en usine pour une précision optique et thermique, une installation rapide et une utilisation immédiate.
  • Ignorez la courbe d’apprentissage— Avec les modèles de protocole préoptimisés, la formation est plus courte pour les nouveaux utilisateurs, ce qui vous permet de vous concentrer sur vos recherches.
  • Optimisation de l’espace de travail sur la paillasse— L’instrument compact peut être configuré comme une unité autonome ou avec un ordinateur pour répondre à la plupart des besoins du laboratoire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Précision thermique 0,25°C
Contenu et stockage Pas de PC
Uniformité thermique 0,4°C
Capacité 96
Type d’affichage Écran tactile
Hauteur (métrique) 40 cm
Largeur (métrique) 27 cm
Garantie Garantie fabricant de 1 an + 3 ans de réparation et maintenance sur site (pas de maintenance programmée)
Profondeur (métrique) 50 cm
Gamme de températures 4°C à 99,9°C
Description QuantStudio 5
Vitesse d’échauffement max. (bloc thermique) 9,0°C/s
Excitation Éclairage LED blanc lumineux
Gamme de détection 96 puits, 450 à 680 nm/ 500 à 730 nm
Volume (métrique) d’échantillon de bloc thermique 0,1 ml (96 puits FAST)
Multiplex 96 puits jusqu’à 6 cibles
Détection 96 puits, 6 filtres découplés
Colorants pré-étalonnés FAM/SYBR Green, VIC/JOE/HEX/TET, ABY/NED/TAMRA/Cy™3, JUN, ROX/ Texas Red, Mustang Purple, Cy™5/LIZ™, Cy™ 5.5
Configurations des blocs FAST à 96 puits