Learn More
Applied Biosystems™ Kit QuantStudio 3
Grâce à la technologie OptiFlex™ éprouvée et à trois zones de température Veriflex™ indépendantes, le système QuantStudio™ 3 permet d’améliorer la précision et la sensibilité des données pour une large gamme d’applications génomiques.
Marque: Applied Biosystems™ A30385
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Logiciel d’instrument simplifié avec écran tactile interactif pour une plus grande facilité d’utilisation
- Technologie OptiFlex™ éprouvée (4 canaux couplés avec voyant LED blanc) pour des résultats fiables
- L’option logicielle sécurisée basée sur le cloud permet d’améliorer l’accessibilité et les options de stockage
- Fonctions de gestion des comptes utilisateur, flux de travail verrouillé et fonction de pause pour un meilleur contrôle des expériences
- Format à 96 puits de 0,2 ml ou format à 96 puits de 0,1 ml
Spécification
0,25°C | |
0,4°C | |
Écran tactile | |
Garantie fabricant de 1 an + 3 ans de service de réparation au dépôt avec instrument de prêt | |
4°C à 99,9°C | |
Bloc 0,2 ml : 6,5°C/s | |
450 à 600 nm/ 500 à 640 nm | |
Jusqu’à 4 cibles | |
FAM/SYBR Green, VIC/JOE/HEX/TET, ABY/NED/TAMRA/Cy™ 3, JUN, ROX/ Texas Red | |
96 puits |
PC (ordinateur portable) | |
96 | |
40 cm | |
50 cm | |
QuantStudio 3 | |
Éclairage LED blanc lumineux | |
0,2 ml | |
4 filtres couplés | |
27 cm |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Applied Biosystems™ Kit QuantStudio 3 > Ordinateur : Ordinateur portable, bloc : 96 puits, garantie : Garantie fabricant de 1 an +3 an de service de réparation au dépôt avec instrument de prêt
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu