Learn More
Macherey-Nagel™ Bandelettes de test Quantofix™
Code produit. p-7115455 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Click to view available options
Description:
Acide peracétique 500
Argent
Fer total 1000
LubriCheck
Plage:
0, 1, 2, 3, 5, 7, 10 g/l d’Ag
0, 15, 50, 75, 130, 200 mmol/l KOH
0, 5, 20, 50, 100, 250, 500, 1 000 mg/l de Fe2+/3+
0, 50, 100, 200, 300, 400, 500 mg/l d’acide peracétique
Code couleur:
Blanc à rouge foncé
Jaune à bleu
Jaune à marron
Jaune à vert
À utiliser avec (application):
Détermination de l’acide ascorbique
Détermination de l’argent
Détermination de l’hydroxyde de potassium
Détermination du total fer 1000
Conditionnement:
1 pièce
100 pièces
Code produit. 15171136
Marque: Macherey-Nagel™ 91350
Effectuez des analyses rapides et faciles sur place. Les bandelettes de test Quantofix™ Macherey-Nagel™ sont des tests semi-quantitatifs prêts à l’emploi qui changent de couleur en fonction de la concentration d’analyte dans l’échantillon. Lisez les résultats à l’aide de l’échelle de couleurs ou du système Quantofix™ Relax.
Effectuez des analyses rapides et faciles sur place. Les bandelettes de test Quantofix™ Macherey-Nagel™ sont des tests semi-quantitatifs prêts à l’emploi qui changent de couleur en fonction de la concentration d’analyte dans l’échantillon. Lisez les résultats à l’aide de l’échelle de couleurs ou du système Quantofix™ Relax.
Les bandelettes de test Quantofix™ répondent à toutes les exigences d’un test rapide moderne. Les professionnels de l’analyse ainsi que les testeurs occasionnels apprécient les bandelettes de test pour une analyse rapide et facile directement au point d’intérêt. Souvent, ces tests permettent de vérifier rapidement si des paramètres importants sont dans la plage souhaitée. Ils fournissent un résultat immédiat et permettent ainsi une réponse rapide.
  • Rapide
    • Il suffit de tremper et de lire le résultat
    • Fournit les résultats en quelques secondes
    • Toujours prêt à l’emploi
  • Simplicité
    • Aucun étalonnage
    • Aucun entretien
    • Pas d’accessoires
  • Fiable
    • Dessiccant dans le bouchon pour une protection optimale des bandes contre l’humidité
    • Tableau de couleurs confirmé avec des étalons traçables
    • Évaluation automatique avec Quantofix™ Relax pour une documentation sûre
Spécification
Code couleur Jaune à marron
Description Argent
Concentration 0 à 10 mg/l
Substances à analyser détectables Argent
Format Bandelettes de test semi-qualitatives
Type Sulfure d’argent
À utiliser avec (application) Détermination de l’argent
Quantité 100/boîte
Plage 0, 1, 2, 3, 5, 7, 10 g/l d’Ag
Heure du test 15 sec