Learn More
Macherey-Nagel™ Bandelettes de test Quantofix™
Tous les produits Macherey-Nagel ProduitsDescription
Effectuez des analyses rapides et faciles sur place. Les bandelettes de test Quantofix™ Macherey-Nagel™ sont des tests semi-quantitatifs prêts à l’emploi qui changent de couleur en fonction de la concentration d’analyte dans l’échantillon. Lisez les résultats à l’aide de l’échelle de couleurs ou du système Quantofix™ Relax.
Quantofix™ test strips meet all requirements of a modern rapid test. Analytical professionals as well as occasional testers appreciate the test strips for the fast and easy analysis directly at the point of interest. Often, these tests are used to quickly check whether important parameters are in the desired range. They deliver an immediate result and thus enable a fast response.
- Rapid
- Just Dip & Read
- Results within seconds
- Always ready for use
- Easy
- No calibration
- No maintenance
- No accessories
- Reliable
- Desiccant in the stopper for optimal protection of the strips against humidity
- Color chart confirmed with traceable standards
- Automatic evaluation with Quantofix™ Relax for safe documentation
Spécification
Spécification
| Code couleur | Jaune à bleu |
| Description | LubriCheck |
| Substances à analyser détectables | Potassium hydroxide (KOH) |
| Format | Semi Qualitative Test Strips |
| Type | Mixed Indicator |
| À utiliser avec (application) | Détermination de l’hydroxyde de potassium |
| Comprend | 15 - 200mmol/L KOH |
| Quantité | 100/boîte |
| Plage | 0, 15, 50, 75, 130, 200 mmol/l KOH |
| Heure du test | 30 sec. |