Learn More
Macherey-Nagel™ Bandelettes de test semi-quantitatif du nitrate QUANTOFIX™
Codice prodotto. 15747958 Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
100 barrettes
missing translation for 'unitSize'
100 pièces
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15747958
missing translation for 'mfr': Macherey-Nagel™ 91351
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Bandelettes de test semi-quantitatives pour la détermination du nitrate et du nitrite. Idéal pour une analyse rapide et facile du nitrate et du nitrite directement sur place. Peut être utilisé avec le lecteur de bandelettes de test QUANTOFIX Relax.
  • Idéal pour la détermination du nitrate et du nitrite
  • À utiliser avec le réflectomètre QUANTOFIX Relax
  • Durée de conservation de 2,5 ans
Specifica
Couleur Jaune à rouge / violet
Format 10 tubes / bandelettes de test
À utiliser avec (application) Test des nitrates et des nitrites. Nitrate - Réaction de Griess modifiée, nitrite - Réaction de Griess
Comprend Notice d’instructions
Nbre de tests 100 bandelettes
Quantité 100 barrettes
Plage Nitrate : 3 à 100 mg/l NO3-, nitrite : 0,5 à 50 mg/l NO2-
Conditions de stockage 4°C à 30°C
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato