Learn More
Macherey-Nagel™ 25 bandelettes de test semi-quantitatif Quantofix™ pour le peroxyde
Code produit. 10528482 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Click to view available options
Indicateur coloré:
Blanc au bleu
Conditionnement:
100 pièces
Code produit. 10528482
Marque: Macherey-Nagel™ 91319
Edge
This item is not returnable. View return policy
Idéales pour tester de faibles niveaux de peroxyde dans les solutions. Les 25 bandelettes de test semi-quantitatif Macherey Nagel™ Quantofix™ pour le peroxyde n’ont besoin que d’être trempées pour obtenir des résultats fiables en 15 secondes.
Idéales pour tester de faibles niveaux de peroxyde dans les solutions. Les 25 bandelettes de test semi-quantitatif Macherey Nagel™ Quantofix™ pour le peroxyde n’ont besoin que d’être trempées pour obtenir des résultats fiables en 15 secondes.
  • Rapide : la plupart des tests peuvent être effectués en 10 à 120 s
  • Pratique : les kits prêts à l’emploi, pré-étalonnés, contiennent tous les équipements et réactifs nécessaires
  • Précis : ajustement des graphiques couleur et vérification à l’aide de solutions étalons certifiées
  • Durée de conservation : 2,5 ans, stockage à moins de 30°C
Specifications
Indicateur coloré Blanc au bleu
Format Bande
À utiliser avec (application) Détermination de peroxyde 25
Graduations 0, 0.5, 2, 5, 10, 25 mg/L H2O2
Quantité 100/paquet
Conditions de stockage 30°C
Heure du test 15 s
Type Bandelette de test semi-qualitative