Learn More
Macherey-Nagel™ Kits de 1000 bandelettes de test du peroxyde Quantofix™
Code produit. 10233952 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Click to view available options
Indicateur coloré:
Blanc à marron
Conditionnement:
100 pièces
Code produit. 10233952
Marque: Macherey-Nagel™ 91333
Edge
Permettent la détermination simple et rapide des niveaux de peroxyde dans les solutions. Les kits de 1000 bandelettes de test de peroxyde Macherey Nagel™ Quantofix™ sont semi-quantitatifs, sont fournis préétalonnés et contiennent tout l’équipement et les réactifs nécessaires.
Permettent la détermination simple et rapide des niveaux de peroxyde dans les solutions. Les kits de 1 000 bandelettes de test de peroxyde Macherey Nagel™ Quantofix™ sont semi-quantitatifs, sont fournis préétalonnés et contiennent tout l’équipement et les réactifs nécessaires.
  • Prêtes à l’emploi
  • Rapide : fournit des résultats fiables en 45 secondes
  • Assure une désinfection optimale et vérifie les niveaux de puissance
  • Précision : ajustement des graphiques couleur et vérification à l’aide de solutions d’étalons certifiées
  • Durée de conservation : 2,5 ans, stockage à moins de 30°C
Spécification
Indicateur coloré Blanc à marron
Format Bande
À utiliser avec (application) Détermination de peroxyde 1000
Graduations 0, 50, 150, 300, 500, 800, 1000 mg/L H2O2
Quantité 100/paquet
Conditions de stockage 30°C
Heure du test 15 s
Type Bandelette de test semi-qualitative