Learn More
Macherey-Nagel™ Kits de bandelettes de test du nitrite et du nitrate Quantofix™
Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Click to view available options
Indicateur coloré:
Blanc à rouge/violet
Unit Size:
100 pièces
Description
Permettent la détermination simple et rapide de nitrite et de nitrate dans les solutions. Les kits de bandelettes de test de nitrite et de nitrate Macherey Nagel™ Quantofix™ sont semi-quantitatifs, sont fournis préétalonnés et contiennent tout l’équipement et les réactifs nécessaires.
- Rapides : fournissent des résultats fiables en une minute
- Procédure facile d’immersion et de lecture
- Excellents pour une utilisation dans les industries alimentaires et agricoles
- Précision : ajustement des graphiques couleur et vérification à l’aide de solutions d’étalons certifiées
- Durée de conservation : 2,5 ans, stockage à moins de 30°C
Specifications
Specifications
| Indicateur coloré | Blanc à rouge/violet |
| Format | Bande |
| À utiliser avec (application) | Détermination des nitrates et nitrites |
| Graduations | 0, 10, 25, 50, 100, 250, 500 mg/l NO3- (nitrate), 0, 1, 5, 10, 20, 40, 80 mg/l NO2- (nitrite) |
| Quantité | 100/paquet |
| Conditions de stockage | 30°C |
| Heure du test | 1 min |
| Type | Bandelette de test semi-qualitative |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction