Learn More
Macherey-Nagel™ Kits de bandelettes de test du chlore Quantofix™
Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Click to view available options
Indicateur coloré:
Blanc à rouge/violet
Conditionnement:
100 pièces
Description
- Prêtes à l’emploi
- Rapides : fournissent des résultats fiables en une minute
- Précision : ajustement des graphiques couleur et vérification à l’aide de solutions d’étalons certifiées
- Durée de conservation : 2,5 ans, stockage à moins de 30°C
Spécification
Spécification
| Indicateur coloré | Blanc à rouge/violet |
| Format | Bande |
| À utiliser avec (application) | Détermination de chlore |
| Graduations | 0, 1, 3, 10, 30, 100 mg/L de Cl2 |
| Quantité | 100/paquet |
| Conditions de stockage | 30°C |
| Heure du test | 1 min |
| Type | Bandelette de test semi-qualitative |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- QUANTOFIX Chlorine
- Attention
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H332-Nocif par inhalation.
- EUH031-Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P330-Rincer la bouche.
- MIXTURE LIST-Contient: pyridine, potassiumcyanide