Learn More
Macherey-Nagel™ Kits de bandelettes de test de l’ammonium Quantofix™
Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Click to view available options
Indicateur coloré:
Jaune brillant à orange
Conditionnement:
100 pièces
Description
Permettent la détermination simple et rapide d’ammonium dans les solutions. Les kits de bandelettes de test d’ammonium Macherey Nagel™ Quantofix™ sont semi-quantitatifs, sont fournis préétalonnés et contiennent tout l’équipement et les réactifs nécessaires.
- Prêtes à l’emploi
- Rapides : fournissent des résultats fiables en 10 secondes
- Excellent pour les effluents industriels et les zones d’agriculture rurale à forte teneur en engrais
- Précision : ajustement des graphiques couleur et vérification à l’aide de solutions d’étalons certifiées
- Durée de conservation : 2,5 ans, stockage à moins de 30°C
Spécification
Spécification
| Indicateur coloré | Jaune brillant à orange |
| Format | Bande |
| À utiliser avec (application) | Détermination d’ammoniac |
| Graduations | 0, 10, 25, 50, 100, 200, 400 mg/l NH4+ |
| Quantité | 100/paquet |
| Conditions de stockage | 30°C |
| Heure du test | 10 s |
| Type | Bandelette de test semi-qualitative |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- QUANTOFIX Ammonium
- Dangers
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- MIXTURE LIST-Contient: sodium hydroxide solution