Learn More
Sartorius Papiers filtres quantitatifs de qualité 391
Utilisés pour les analyses quantitatives et gravimétriques ainsi que pour la filtration sous vide et sous pression. Les papiers filtres qualitatifs Sartorius de qualité 391 sont fabriqués à 100 % en linters de coton avec une teneur en α-cellulose de >98 %.
9.10€ - 276.00€
Spécification
Poids de base | 84 g/m2 |
---|---|
Code couleur | Bleu |
Matériau | Linter de coton |
Particle Retention | 2 à 3 μm |
Vitesse de filtration | 180 s |
Product Code | Brand | Diamètre (métrique) | Format | Price | Quantity & Availability | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Diamètre (métrique) | Format | Price | Quantity & Availability | ||||
11741385
|
Sartorius
FT-4-104-125 |
125 mm | Plié |
69.30€
100 pièces |
Expédition estimée: 21-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15902860
|
Sartorius
FT-3-104-063 |
63 mm | Disque |
14.60€
100 pièces |
Expédition estimée: 09-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10578001
|
Sartorius
FT-3-104-125 |
125 mm | Disque |
41.70€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10420283
|
Sartorius
FT-3-104-090 |
90 mm | Disque |
25.80€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11761385
|
Sartorius
FT-4-104-185 |
185 mm | Plié |
102.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 03-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10400093
|
Sartorius
FT-3-104-150 |
150 mm | Disque |
59.60€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10664522
|
Sartorius
FT-3-104-045 |
45 mm | Disque |
14.50€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15992850
|
Sartorius
FT-3-104-050 |
50 mm | Disque |
12.30€
100 pièces |
Expédition estimée: 09-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11771385
|
Sartorius
FT-4-104-240 |
240 mm | Plié |
159.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 28-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10409902
|
Sartorius
FT-3-104-185 |
185 mm | Disque |
126.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10325511
|
Sartorius
FT-3-104-240 |
240 mm | Disque |
276.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10059470
|
Sartorius
FT-3-104-070 |
70 mm | Disque |
16.10€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10263811
|
Sartorius
FT-3-104-055 |
55 mm | Disque |
12.30€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15972850
|
Sartorius
FT-3-104-035 |
35 mm | Disque |
9.10€
100 pièces |
Expédition estimée: 03-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10243861
|
Sartorius
FT-3-104-110 |
110 mm | Disque |
35.50€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15942980
|
Sartorius
FT-4-104-150 |
150 mm | Plié |
83.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 21-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Lavés à l’acide pour atteindre une grande pureté
- Sans cendres (teneur en cendres ≤ 0,01 % conformément à la norme DIN 540370)
- Résistants à l’humidité
- Boîte à code couleur pour faciliter la sélection
Spécification
84 g/m2 | |
Linter de coton | |
180 s | |
391 | |
0,15 mm |
Bleu | |
2 à 3 μm | |
Analyses quantitatives et gravimétriques, filtration sous pression ou sous vide | |
100 / boîte |