Learn More
Thermo Scientific™ Quanti-Cult Plus™ Staphylococcus aureus subsp. aureus ATCC™ 6538™
Code produit. 12936037
Click to view available options
Quantité:
100 tests/kit
Conditionnement:
10 tests
Code produit. 12936037
Marque: Thermo Scientific™ R4717016
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Bénéficiez d’une identification rapide et précise des organismes microbiologiques avec des organismes biologiques réels se développant sur des milieux de culture microbiologiques frais enrichis.
Thermo Scientific™ Quanti-Cult Plus™ Staphylococcus aureus ssp. aureus ATCC™ 6538™ : fourni sous la forme d’un film de microorganismes conservés à l’intérieur du bouchon d’un flacon en plastique, prêts pour la réhydratation et les procédures de contrôle qualité.
  • Aucune dilution de série requise
  • Fournit moins de 100 unités formant des colonies (UFC) dans 0,1 ml d’inoculum unique
  • 10 flacons de tests / flacons de contenu reconstitué ; 100 tests / kits
  • Prêts pour la réhydratation
  • Pour les procédures de contrôle de la qualitébullets1 (end)
Comprend :
10 flacons d’organismes préservés et 10 flacons de réhydratation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
ATCC® 6538TM*
Description Staphylococcus aureus ssp. aureus ATCC™ 6538™
Format Quanti-Cult Plus
Type de produit Organismes pour le contrôle qualité
Classe d’organisme cible Cocci
Type de test CQ quantitatif
Type d’emballage 100 tests / kit
Quantité 100 tests/kit
Désignation des souches FDA 209
*L’emblème ATCC Licensed Derivative, le logo ATCC Licensed Derivative et les marques du catalogue ATCC sont des marques commerciales d’ATCC™ et sont utilisés sous licence.