Learn More
Thermo Scientific™ Sporogènes Clostridium ATCC™ 19404™ Quanti-Cult Plus™
Bénéficiez d’une identification rapide et précise des organismes microbiologiques avec des organismes biologiques réels se développant sur des milieux de culture microbiologiques frais enrichis.
Marque: Thermo Scientific™ R4711700
1246.78 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
Les sporogènes Clostridium ATCC™ 19404™ Thermo Scientific™ Quanti-Cult Plus™ se présentent sous la forme d’un film de microorganismes conservés à l’intérieur du bouchon d’un flacon en plastique.
- Aucune dilution de série requise
- Fournit < 100 unités formant des colonies (UFC) dans 0,1 ml d’inoculum unique
- Prêts pour la réhydratation
- Pour une utilisation dans les procédures de contrôle qualité
Alertes de commande :
Livré avec 10 flacons d’organismes préservés et 10 flacons de réhydratation.
Spécification
19404TM* | |
Quanti-Cult Plus | |
Anaérobies | |
100 tests / kit |
Sporogènes Clostridium ATCC™ 19404™ | |
Organisme pour le contrôle de la qualité | |
CQ quantitatif | |
100 tests/kit |
*L’emblème ATCC Licensed Derivative, le logo ATCC Licensed Derivative et les marques du catalogue ATCC sont des marques commerciales d’ATCC™ et sont utilisés sous licence.