Learn More
Thermo Scientific™ Quanti-Cult Plus™ Candida albicans ATCC™ 2091™
Click to view available options
Quantité:
100 tests/kit
Unit Size:
10 pièces
Description
Thermo Scientific™ Quanti-Cult Plus™ Candida albicans ATCC™ 2091™ est fourni sous la forme d’un film de microorganismes conservés à l’intérieur du bouchon d’un flacon en plastique.
- Aucune dilution de série requise
- Fournit <100 unités formant des colonies (CFU) dans un seul inoculum de 0.1 ml <100 colony forming units (CFUs) in a single 0,1mL inoculum
- Prêts pour la réhydratation
- Pour une utilisation dans les procédures de contrôle qualité
Informations de commande :
Livré avec 10 flacons d’organismes préservés et 10 flacons de réhydratation.
Specifications
Specifications
| ATCC® | 2091TM* |
| Description | Candida albicans |
| Format | Quanti-Cult Plus |
| Type de produit | Un seul organisme |
| Classe d’organisme cible | Champignons |
| Type de test | CQ quantitatif |
| Type d’emballage | 100 tests / kit |
| Quantité | 100 tests/kit |
| Désignation des souches | WDCM00087, 132 {CBS 2730, CIP 1180,79, IFO 1393, NCYC 853 |
*L’emblème ATCC Licensed Derivative, le logo ATCC Licensed Derivative et les marques du catalogue ATCC sont des marques commerciales d’ATCC™ et sont utilisés sous licence.
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction