Learn More
Thermo Scientific™ Quanti-Cult Plus™ Burkholderia multivorans ATCC™ BAA-247™
Contrôle qualité conforme au chapitre 60 de la norme USP
Marque: Thermo Scientific™ R4715222
1268.25 EUR valable jusqu'au 2024-10-31
Utilisez le code promo "21692" pour bénéficier de cette offre.
Description
Le Thermo Scientific™ Quanti-Cult Plus™ Burkholderia multivorans ATCC™ BAA-247™ se présente sous la forme d’un film de microorganismes conservés à l’intérieur du bouchon d’un flacon en plastique, prêts pour la réhydratation et les procédures de contrôle qualité. Il s’agit de la souche recommandée pour appuyer les tests de CQ pour les produits non stériles décrits dans le chapitre 60 de la pharmacopée américaine.
- Fournit moins de <100 unités formant des colonies (UFC) dans 0,1 ml d’inoculum unique
- 10 tests/flacon de contenu reconstitué ; 100 tests/kit
- Prêts pour la réhydratation
- Pour une utilisation dans les procédures de contrôle qualité
Spécification
ATCC™ BAA-247™ | |
Quanti-Cult Plus™ | |
Bacilles à gram-négatif | |
Pharmacologie | |
Coffret de 100 Tests |
Burkholderia multivorans ATCC™ BAA-247™ | |
Bactidisk | |
CQ quantitatif | |
100 tests/kit | |
LMG 13010, CCUG 34080, CIP 105495, DSM 13243, NCTC 13007 |
L’emblème ATCC Licensed Derivative, le logo ATCC Licensed Derivative et les marques du catalogue ATCC sont des marques commerciales d’ATCC™ et sont utilisés sous licence.