Learn More
Thermo Scientific™ Quanti-Cult Plus™ Burkholderia cepacia ATCC™ 25416™
Bénéficiez d’une identification rapide et précise des organismes microbiologiques avec des organismes biologiques réels se développant sur des milieux de culture microbiologiques frais enrichis.
Marque:  Thermo Scientific™ R4715220
1182.75 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24138" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 12966027
  • 1245.00€ / 10 tests
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Le Quanti-Cult Plus™ Burkholderia cepacia ATCC™ 25416™ de Thermo Scientific™ se présente sous la forme d’un film de microorganismes conservés à l’intérieur du bouchon d’un flacon en plastique, prêts pour la réhydratation et les procédures de contrôle qualité.
  • Aucune dilution de série requise
  • Fournit <100 unités formant des colonies (CFU) dans un seul inoculum de 0.1 ml <100 colony forming units (CFUs) in a single 0,1mL inoculum
  • Prêts pour la réhydratation
  • Pour une utilisation dans les procédures de contrôle qualité
Comprend :
10 flacons d’organismes préservés et 10 flacons de réhydratation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
25416TM*
Quanti-Cult Plus
Bacilles à gram-négatif
100 tests / kit
UCB 717 [717-ICPB 25, Ballard 717, CCUG 12691, CCUG 13226, CFBP 2227, CIP 80,24, DSM 7288, HAMBI 1976, ICMP 5796, IFO 14074, JCM 5964, LMG 1222, NCCB 76047, NCPPB 2993, NCTC 10743, NRRL B-14810]
Burkholderia cepacia ATCC™ 25416™
Organismes pour le contrôle qualité
CQ quantitatif
100 tests/kit
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot167295 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/10/2024 Catalog NumberR4715220
Numéro de lot120865 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/05/2024 Catalog NumberR4715220
Numéro de lot117485 Type de certificatCertificat d’analyse Date16/05/2024 Catalog NumberR4715220
Numéro de lot773868 Type de certificatCertificat d’analyse Date16/04/2024 Catalog NumberR4715220
Numéro de lot660361 Type de certificatCertificat d’analyse Date16/04/2024 Catalog NumberR4715220
Nom du produit
Thermo Scientific™ Quanti-Cult Plus™ Burkholderia cepacia ATCC™ 25416™ > Quanti-Cult Plus ; B. cepacia ATCC 25416 ; 100 Tests/Kit
*L’emblème ATCC Licensed Derivative, le logo ATCC Licensed Derivative et les marques du catalogue ATCC sont des marques commerciales d’ATCC™ et sont utilisés sous licence.