Learn More
Sampling Systems™ PharmaLabels de contrôle de la qualité
Étiquettes en papier d’adhérence de résistance moyenne avec un adhésif spécial certifié FDA. Les PharmaLabels de contrôle de la qualité Sampling Systems™ sont idéales pour les applications où l’adhésif peut entrer en contact avec le produit.
Marque:  Sampling Systems™ 8220P-003
Code produit. 15158395
  • 78.65€ / 1 rouleau
Expédition estimée: 28-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Adhésif de résistance moyenne
  • Grande surface d’écriture
  • Chaque rouleau est conditionné individuellement
  • Adhésif certifié FDA (CFR 175.105)
  • Idéales pour les applications où l’adhésif peut entrer en contact avec le produit
Spécification
Spécification
Part 175.105
Jaune
PharmaLabel
250/Bte
150 x 150 mm
Adhésif de qualité alimentaire
Papier
Contrôle de la qualité
-40°C à +70°C