Learn More
Macherey Nagel Papiers de test d’analyse qualitative
Pour la détermination qualitative des ions et des composés chimiques.
Marque: Macherey Nagel 90732
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Les papiers de test permettent la détermination qualitative des ions et des composés chimiques
- Ils sont utilisés pour détecter si les composés testés sont présents au-dessus de la limite de détection spécifique
- Certains papiers ont des applications spécifiques
Spécification
Ions argent (AG+) | |
200 Strips | |
Bandelettes de test d’analyse qualitative | |
20 x 70 mm |