Learn More
Buerkle™ Jeu d’échantillonneurs QualiSampler™
L’ensemble pratique, fourni avec une mallette de transport, associe l’échantillonneur LiquiSampler et ViscoSampler à des accessoires pratiques. Modèles en PP ou en PTFE/ FEP.
Marque: Buerkle™ 5330-1000
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Jeu d’échantillonneurs QualiSampler composé des éléments suivants :
- LiquiSampler, (profondeur d’immersion : 100 cm, Capacité : 250 ml)
- ViscoSampler, 100 cm (profondeur d’immersion : 100 cm, Capacité : 300 ml)
- Boîte, cinq flacons, brosse de nettoyage
Spécification
Jeu d’échantillonneurs QualiSampler | |
Polypropylène | |
Échantillonneur en PP de 100 cm, viscoéchantillonneur en PP de 100 cm, boîte, cinq flacons, brosse de nettoyage |