Learn More
Qsonica Accessoires Q700 / Q500 : Portoir pour 8 tubes à essai
Une excellente solution pour maintenir les tubes en place en toute sécurité lors de l’utilisation des sonicateurs Q500 /Q700.
Marque: Qsonica 451
Code nomenclature Nacres: NB.73
Informations supplémentaires : Poids : 0.30000kg
Description
- Contient 8 tubes de 1,5 ml
- Disponible pour les tubes Evergreen ou Eppendorf
Spécification
Portoir pour porte-tubes | |
Vert | |
Sonde cup-horn (réf. n° 431C2) | |
Tubes Eppendorf en polypropylène de 8 x 1,5 ml |