Learn More
Swann-Morton™ Ouvre-ampoules bleu Qlicksmart SnapIT Personal, taille normale
Moyen plus sûr d’ouvrir les ampoules en verre et d’éviter les blessures douloureuses et dangereuses par objets tranchants.
Marque: Swann-Morton™ SN-01R
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Cet ouvre-ampoules polyvalent et facile à utiliser fait baisser les taux inacceptables de blessures par objets tranchants lorsque les ampoules sont ouvertes à la main.
- L’ouverture d’ampoules est un geste présentant un risque particulièrement élevé : 26 % des blessures accidentelles par piqûres d’aiguilles ou autres objets tranchants (NSI) sont causées par l’ouverture et le bris d’une ampoule.
- L’appareil a été inventé par une infirmière diplômée de Rockhampton, Queensland, en Australie, qui a reconnu que des millions d’ampoules de verre inviolables sont utilisées chaque année dans le cadre des soins de santé et de pratiques connexes pour dispenser des produits pharmaceutiques.
- Les avantages pratiques sont clairs, mais les taux de blessures ont toujours été élevés.
- Il vous suffit d’insérer le couvercle de l’ampoule dans le SnapIT multi-usage en vous assurant que la taille est correcte.
- Si un point est dessiné sur l’ampoule, alignez-le avec le point sur le SnapIT.
- Déclipsez en éloignant l’ampoule de votre corps.
- Vous pouvez ensuite éjecter le couvercle de l’ampoule en verre directement dans un récipient pour objets tranchants.
- Des versions personnelles et des versions à chariot sont disponibles dans la gamme :
- Trolley Edition : utilisation par l’équipe incluant un côté plat pour le poser sur une paillasse ou un chariot sans rouler - parfait pour les zones de préparation de médicaments à l’hôpital.
- Pocket Edition : aluminium anodisé pour une utilisation personnelle sur un anneau de clés, accroché à un cordon ou conservé dans votre poche.
- Lite Edition : en plastique robuste et économique.
- Le Snap-It de taille normale peut être utilisé avec des ampoules de 1-2 ml, 5-10 ml et 10-15 ml , la version de taille du chariot peut être utilisée avec des ampoules de 5-10 ml et de 20-25 ml.
Spécification
Bleu | |
Ouvre-ampoules | |
Aluminium anodisé | |
Regular |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Swann-Morton™ Ouvre-ampoules bleu Qlicksmart SnapIT Personal, taille normale > Personal, taille normale, bleu
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu