Learn More
QIAGEN QIAcard FTA Mini
For collection, stabilization, processing, transport and archiving of biological samples. Non-Indicating QIAcard FTA Mini with 2 sample areas per card.
158.00€ - 667.00€
Spécification
Description | Prélevez, stabilisez, traitez, transportez et archivez les échantillons sanguins avec les microcartes FTA non indicatrices. |
---|---|
Type d’échantillon | Sang |
À utiliser avec (application) | Médecine légale, identification transgénique, médecine de transfusion / typage HLA, criblage plasmidique, tests des aliments et des produits pour lʼagriculture, recherche pharmaceutique, génomique, analyse STR, identification animale, amplification du génome entier, biologie moléculaire |
Nbre d’échantillons | 2 |
Type de produit | Mini-carte FTA |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11969075
|
QIAGEN
WB120355 |
25 Paquets |
158.00€
25 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11999424
|
QIAGEN
WB120055 |
100/boîte |
667.00€
100 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Pour le prélèvement, la stabilisation, le traitement, le transport et l’archivage des échantillons biologiques.Non-Indicating QIAcard FTA Mini avec 2 zones d’échantillonnage par carte.
- QIAcard FTA Mini format with 2 spot area to collect, stabilize, process, transport and archive colored samples such as blood.
- FTA technology enables cell lysis on contact, denatures proteins and immediate stabilization and protection of nucleic acids.
Spécification
Prélevez, stabilisez, traitez, transportez et archivez les échantillons sanguins avec les microcartes FTA non indicatrices. | |
Médecine légale, identification transgénique, médecine de transfusion / typage HLA, criblage plasmidique, tests des aliments et des produits pour lʼagriculture, recherche pharmaceutique, génomique, analyse STR, identification animale, amplification du génome entier, biologie moléculaire | |
Mini-carte FTA |
Sang | |
2 | |
125 μl |