Learn More
Molecular Probes™ Qdot™ 655 Biotin Conjugate Kit
Kit de conjugué de biotine Qdot™ 655
Marque:  Molecular Probes™ Q10321MP
Code nomenclature Nacres: NA.32
Informations supplémentaires : Poids : 0.00450kg
Code produit. 10717683
  • 862.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 16-09-2024
Description
Les nanocristaux Qdot™ 655 marqués à la biotine sont disponibles pour détecter les sondes de streptavidine ou pour créer des conjugués non covalents avec des molécules marquées à la streptavidine ou avec d’autres molécules biotinylées à l’aide d’un pont de streptavidine. Le produit est fourni sous forme de 250 μl d’une solution de 2 μm et comprend 30 ml de tampon d’incubation Qdot™.
Spécification
Spécification
1 kit
Température ambiante
Kit de conjugaison de biotine Qdot
Conserver au réfrigérateur (2–8°C).
Qdot™