Learn More
Grant Instruments™ Systèmes de bloc chauffant à sec série QB, précision numérique
Click to view available options
Nbre de blocs:
1
2
4
Conditionnement:
1 pièce
Description
Offrent une excellente régulation de la température et un large choix de blocs interchangeables pour une flexibilité maximale. Les systèmes de bloc chauffant à sec Grant Instruments™ série QB, précision numérique, associent une régulation et une uniformité excellentes de la température avec une conception haute qualité et une grande polyvalence.
- Élément chauffant haute puissance pour un chauffage rapide de -25°C à 100°C en seulement 15 minutes.
- Le rotor et les deux clés simples à utiliser permettent d’accéder à l’interface interactive pour une configuration et une utilisation rapides et précises
- Affichage numérique clair - facile à lire à distance pour une vérification instantanée
- Minuteur pratique, avec alarme sonore, pour le chronométrage de la réaction et de la fonction, par exemple démarrage / arrêt retardé du système de chauffage
- Large gamme de blocs interchangeables permettant de combiner et d’assortir des tubes à échantillons, au choix - outil d’extraction fourni en série pour le retrait facile et en toute sécurité des blocs.
- Couvercle de sécurité en option - protège les échantillons de la contamination et les utilisateurs de tout contact accidentel avec des blocs chauds
- Coupure en cas de surchauffe permettant de protéger les échantillons et le lieu de travail
- Structure solide et de haute qualité en aluminium rationalisé à paroi froide et plastique résistant aux produits chimiques - résistant dans les environnements difficiles
- Format compact permettant d’optimiser l’utilisation de la paillasse
Specifications
Specifications
| Matériau de la cuve | Aluminium |
| Matériau | Plastique résistant aux produits chimiques |
| Plage de températures (métrique) | Température ambiante de +5°C à 130°C |
| Type | Bloc à bain sec |
| Nbre de blocs | 1 |
| Stabilité de la température | 0,1° à 37°C |
| Uniformité de la température | 0,1° à 37°C |
| Minuteur | 1 à 999 min |
| Longueur (métrique) | 240 mm |
| Largeur (métrique) | 200 mm |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction